4-Bromo-N-méthylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55273.03 H55273.06
H55273.03EA 61.8 EUR InStock
H55273.03 H55273.06
4-Bromo-N-méthylaniline ≥97%
4-Bromo-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 259…260 °C
Densité: 1.482
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03030391
Numéro CAS: 6911-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité