Acide 3-(2-fluorophényl)propionique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34110.MD H34110.03 H34110.09
H34110.MDEA 0 EUR InStock
H34110.MD H34110.03 H34110.09
Acide 3-(2-fluorophényl)propionique 96%
Acide 3-(2-fluorophényl)propionique
Purity: 96% CAS No.: 1643-26-1 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 75-79° MDL No.: MFCD01310820
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310820
Numéro CAS: 1643-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité