3-Aminoindazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33435.03 H33435.09
H33435.03EA 70.5 EUR InStock
H33435.03 H33435.09
3-Aminoindazole 97%
3-Amino-1H-indazole
Formule: C₇H₇N₃
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182045
Numéro CAS: 874-05-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité