6-Chlorouracile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C2093-25G C2093-5G
TCIAC2093-25GEA 212 EUR InStock
TCIAC2093-25G TCIAC2093-5G
6-Chlorouracile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6-Chlorouracile
Formule: C₄H₃ClN₂O₂
MW: 146,53 g/mol
Point de fusion: 295°C
Numéro MDL: MFCD00014595
Numéro CAS: 4270-27-3
EINECS: 224-258-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a8f7707165dc78c0d16e81d93d2537748943eca&vid=9a8f7707165dc78c0d16e81d93d2537748943eca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité