Acide 16-hydroxypalmitique
Fournisseur: Cayman Chemical
9000789-1 9000789-5
CAYM9000789-1EA 81.3 EUR InStock
CAYM9000789-1 CAYM9000789-5
Acide 16-hydroxypalmitique
Acide 16-hydroxypalmitique
Formule: C₁₆H₃₂O₃
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95 °C
Numéro MDL: MFCD00002750
Numéro CAS: 506-13-8
EINECS: 208-028-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité