3-Amino-o-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-methylphenol, 1-Amino-3-hydroxy-2-methylbenzene, 3-Hydroxy-2-methylaniline, 2-Amino-6-hydroxytoluene
A1824-25G A1824-5G
TCIAA1824-25GEA 446 EUR InStock
TCIAA1824-25G TCIAA1824-5G
3-Amino-o-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-o-cresol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007787
Numéro CAS: 53222-92-7
EINECS: 258-438-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e450f27e370c86f860af9350e7c4df6bd7e6c13d&vid=e450f27e370c86f860af9350e7c4df6bd7e6c13d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité