4-Amino-o-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methylaniline
A1536.0005 A1536-25G A1536-5G
TCIAA1536.0005EA 139 EUR InStock
TCIAA1536.0005 TCIAA1536-25G TCIAA1536-5G
4-Amino-o-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-o-crésol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129 °C
Numéro MDL: MFCD00007878
Numéro CAS: 2835-96-3
EINECS: 220-619-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acbf19bc6081173fe8c23a1c89c1a5ed0443fa5d&vid=acbf19bc6081173fe8c23a1c89c1a5ed0443fa5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité