Furan-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0438-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAF0438-1G TCIAF0438-5G
Furan-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Furan-3-boronic acid
Formule: C₄H₅BO₃
MW: 111,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319007
Numéro CAS: 55552-70-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/29/28969029.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 119.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité