4-Bromosalicylaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
H54850.03 H54850.06
H54850.03EA 202 EUR InStock
H54850.03 H54850.06
4-Bromosalicylaldéhyde ≥97%
4-Bromosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06252606
Numéro CAS: 22532-62-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité