Nitroacétate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Nitroacetic methyl ester, Methyl 2-nitroacetate
N0656-25G N0656-5G
TCIAN0656-25GEA 339 EUR InStock
TCIAN0656-25G TCIAN0656-5G
Nitroacétate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Nitroacétate de méthyle
Formule: C₃H₅NO₄
MW: 119,08 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00075480
Numéro CAS: 2483-57-0
EINECS: 219-622-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eff02daee5c92c2679d1c5c5b31ffcb945efc4e&vid=6eff02daee5c92c2679d1c5c5b31ffcb945efc4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité