2-Fluoro-6-méthylbenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-tolualdéhyde6-Fluoro-o-tolualdéhyde
H55228.MDEA 49.6 EUR InStock
H55228.MD H55228.03
2-Fluoro-6-méthylbenzaldéhyde ≥97%
2-Fluoro-6-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Densité: 1,151
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258962
Numéro CAS: 117752-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité