4-Fluorobenzènesulfonamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55834.MDEA 33.6 EUR InStock
H55834.MD H55834.06 H55834.03
4-Fluorobenzènesulfonamide ≥98%
4-Fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,18 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025384
Numéro CAS: 402-46-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité