12-Tricosanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0404-25G T0404-500G
TCIAT0404-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAT0404-25G TCIAT0404-500G
12-Tricosanone ≥95.0% (par GC)
12-Tricosanone
Formule: C₂₃H₄₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026562
Numéro CAS: 540-09-0
EINECS: 208-735-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdbbd92a500143a137658ca8ec03654003920444&vid=46ced39eaa0bc637dca749c83317d4c594615e10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité