1-Triacontanol ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1049-100MG T1049-1G
TCIAT1049-100MGEA 89.1 EUR InStock
TCIAT1049-100MG TCIAT1049-1G
1-Triacontanol ≥85.0% (par GC)
1-Triacontanol
Formule: H₃C(CH₂)₂₈CH₂OH
MW: 438,82 g/mol
Point d'ébullition: 443 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87 °C
Densité: 0,777 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002963
Numéro CAS: 593-50-0
EINECS: 209-794-5
Merck Index: 14,09591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45a7efafb432c113edb13404c3b20dd2223dddc8&vid=f6c61450ee5599c3989644aee9e5b083bf810823&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 85.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité