1,7-Heptanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0028-25G H0028-5G
TCIAH0028-25GEA 156 EUR InStock
TCIAH0028-25G TCIAH0028-5G
1,7-Heptanediol ≥98.0% (par GC)
1,7-Heptanediol
Formule: C₇H₁₆O₂
Point d'ébullition: 262°C
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 0,953 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002987
Numéro CAS: 629-30-1
EINECS: 211-085-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4066912d71bd954a0084cda0652fae2b2ca4c960&vid=80036d3d4cf7142dcf8764f937b7c1ec8d77d82e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité