2,2,3-Triméthylbutane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0711-25ML T0711-5ML
TCIAT0711-25MLEA 297 EUR InStock
TCIAT0711-25ML TCIAT0711-5ML
2,2,3-Triméthylbutane ≥96.0% (par GC)
2,2,3-Triméthylbutane
Formule: C₇H₁₆
MW: 100,2 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Point de fusion: –24°C
Densité: 0,6901 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039846
Numéro CAS: 464-06-2
EINECS: 207-346-3
ONU: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e4c8fec1738d595ed7869395ab4ca882e06177a&vid=91f5a35e7fa74b177cdb8c849b536066540d9e6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité