2,4'-Dichlorobenzophénone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,4'-DBP
EHERC12409000EA 149 EUR InStock
EHERC12409000
2,4'-Dichlorobenzophénone
2,4'-Dichlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038744
Numéro CAS: 85-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité