Pentachlorophénol
Fournisseur: ACCUSTANDARD
ACCUA031EA 33.9 EUR InStock
ACCUA031
Pentachlorophénol
Pentachlorophénol
Formule: C₆HCl₅O
MW: 266,34 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 87-86-5
ONU: 3155
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07242
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité