2-Fluoro-4-nitroaniline 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H55174.06EA 53.4 EUR InStock
H55174.06 H55174.14
2-Fluoro-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-4-nitroaniline
Purity: 95%
CAS No.: 369-35-7
Molecular Formula: C6H5FN2O2
Formula Weight: 156.12
Melting Point: 122-130°
MDL No.: MFCD00034560
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Point de fusion: 122…130 °C
Numéro MDL: MFCD00034560
Numéro CAS: 369-35-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité