1-Acétyl-5-bromoindoline
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(5-Bromoindolin-1-yl)ethanone
KM08258DA KM08258EA
MAYBKM08258DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM08258DA MAYBKM08258EA
1-Acétyl-5-bromoindoline
1-Acetyl-5-bromoindoline
Formule: C₁₀H₁₀BrNO
MW: 240,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056017
Numéro CAS: 22190-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité