1,3-Dicyclohexylurée
Fournisseur: Cayman Chemical
10004971-10 10004971-25
CAYM10004971-10EA 34.9 EUR InStock
CAYM10004971-10 CAYM10004971-25
1,3-Dicyclohexylurée
1,3-Dicyclohexylurée
Formule: C₁₃H₂₄N₂O
Numéro MDL: MFCD00003829
Numéro CAS: 2387-23-7
EINECS: 219-213-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité