2-Chloroquinoléine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0282-25G C0282-5G
TCIAC0282-25GEA 264 EUR InStock
TCIAC0282-25G TCIAC0282-5G
2-Chloroquinoléine ≥98.0% (par GC)
2-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Point d'ébullition: 267°C
Point de fusion: 38 °C
Densité: 1,2464 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006741
Numéro CAS: 612-62-4
EINECS: 210-317-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e95c1186a37f3b9aa93310dfe651ad2205a1cf03&vid=fb036b63e0f53c8819850904fdce3106b992e597&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité