Succinate de dibutyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16985200EA 192 EUR InStock
EHERC16985200
Succinate de dibutyle
Succinate de dibutyle
Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040495
Numéro CAS: 141-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité