(R)-(+)-2,3-Époxypropane-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAG0363-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAG0363-5G TCIAG0363-25G
(R)-(+)-2,3-Époxypropane-1-ol ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-2,3-Époxypropane-1-ol
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 57°C
Point d'éclair: 72°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00074873
Numéro CAS: 57044-25-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/70/28969970.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +17.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité