2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12724.14 A12724.22 A12724.36
A12724.14EA 113 EUR InStock
A12724.14 A12724.22 A12724.36
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane ≥97%
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane
Purity: 97% CAS No.: 822-39-9 Molecular Formula: C2H4ClO2P Formula Weight: 126.47 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4910 Boiling Point: 46-47°/15mm Beilstein Reference: 506179 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00014511
Formule: C₂H₄ClO₂P
MW: 126,48 g/mol
Point d'ébullition: 46…47 °C (15 mmHg)
Densité: 1.415
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Numéro MDL: MFCD00014511
Numéro CAS: 822-39-9
EINECS: 212-499-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité