Phosphorochloridate de diéthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33820.14 H33820.22
H33820.14EA 43.3 EUR InStock
H33820.14 H33820.22
Phosphorochloridate de diéthyle ≥97%
Phosphorochloridate de diéthyle
Formule: C₄H₁₀ClO₃P
Point d'ébullition: 60 °C (2 mmHg)
Densité: 1.194
Point d'éclair: 61 °C (142 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009075
Numéro CAS: 814-49-3
EINECS: 212-369-4
ONU: 3278
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité