Azetidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H56351.03 H56351.06
H56351.03EA 158 EUR InStock
H56351.03 H56351.06
Azetidine ≥98%
Azetidine
Formule: C₃H₇N
Point d'ébullition: 61…62 °C
Densité: 0.847
Point d'éclair: –21 °C (–6 °F)
Numéro MDL: MFCD00005165
Numéro CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité