Thioacétate de S-phényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55175.06 H55175.14
H55175.06EA 58.3 EUR InStock
H55175.06 H55175.14
Thioacétate de S-phényle ≥98%
Thioacétate de S-phényle
Purity: 98% CAS No.: 934-87-2 Molecular Formula: C8H8OS Formula Weight: 152.21 Flash Point: 79°(174°F) Physical Form: Liquid Density: 1.124 Refractive Index: 1.5700 Appearance: Colourless Boiling Point: 99-100°/6mm MDL No.: MFCD00008752
Formule: C₈H₈OS
MW: 152,22 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C (6 mmHg)
Densité: 1.124
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008752
Numéro CAS: 934-87-2
EINECS: 213-294-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité