Chlorure d'undécanoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H56380.03 H56380.ME
H56380.03EA 223 EUR InStock
H56380.03 H56380.ME
Chlorure d'undécanoyle ≥98%
Chlorure d'undécanoyle
Formule: C₁₁H₂₁ClO
Point d'ébullition: 135…136 °C
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000739
Numéro CAS: 17746-05-3
EINECS: 241-741-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité