(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
B1142-25G B1142-5G
TCIAB1142-25GEA 241 EUR InStock
TCIAB1142-25G TCIAB1142-5G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004068
Numéro CAS: 18531-94-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b68eb888f3576ea864fc96d6285eb7a77a779429&vid=b68eb888f3576ea864fc96d6285eb7a77a779429&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité