Acide sulfurique ≥78%
Fournisseur: KRAEMER & MARTIN GMBH
KRAE020005-1000EA 39.4 EUR InStock
KRAE020005-1000
Acide sulfurique ≥78%
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 1830
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité