3-Iodooxetane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-Epoxy-2-iodopropane
H57302.MD H57302.ME
H57302.MDEA 214 EUR InStock
H57302.MD H57302.ME
3-Iodooxetane 95%
3-Iodooxetane
Formule: C₃H₅IO
MW: 183,98 g/mol
Point d'ébullition: 166 °C
Densité: 2.14
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08544403
Numéro CAS: 26272-85-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité