Dextran sulphate sodium salt, M.W. 40000 - 50000
Fournisseur: Thermo Scientific
J14489.22EA 847 EUR InStock
J14489.22 J14489.18 J14489.09
Dextran sulphate sodium salt, M.W. 40000 - 50000
Dextran sulphate sodium salt
Formule: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081551
Numéro CAS: 9011-18-1
Merck Index: 14,2951
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité