4-(Trifluoromethoxy)toluene
011226-5G 011226-1G
FLUO011226-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011226-5G FLUO011226-1G
4-(Trifluoromethoxy)toluene
4-(Trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,1400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042413
Numéro CAS: 706-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité