Bromure de (bromométhyl)triphénylphosphonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
321480050 321480250
ACRO321480050EA 35 EUR InStock
ACRO321480050 ACRO321480250
Bromure de (bromométhyl)triphénylphosphonium 98%
Bromure de (bromométhyl)triphénylphosphonium
Formule: C₁₉H₁₇Br₂P
MW: 436,1200 g/mol
Point de fusion: 230…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011864
Numéro CAS: 1034-49-7
EINECS: 213-857-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 242 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité