(±)-α-Bromophenylacetic acid
Fournisseur: Molekula
MOLE17945491-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17945491-100G MOLE17945491-25G
(±)-α-Bromophenylacetic acid
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,0440 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004206
Numéro CAS: 4870-65-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité