7-Éthoxycoumarine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14116.MC L14116.ME
L14116.MCEA 47.7 EUR InStock
L14116.MC L14116.ME
7-Éthoxycoumarine ≥99%
7-Éthoxycoumarine
Purity: 99% CAS No.: 31005-02-4 Molecular Formula: C11H10O3 Formula Weight: 190.20 Melting Point: 88-91° Beilstein Reference: 146200
Formule: C₁₁H₁₀O₃
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006877
Numéro CAS: 31005-02-4
EINECS: 250-429-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité