7-Éthoxy-4-méthylcoumarine
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB00763EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB00763EA MAYBSB00763.50 MAYBSB00763.1
7-Éthoxy-4-méthylcoumarine
7-Éthoxy-4-méthylcoumarine
Formule: C₁₂H₁₂O₃
MW: 204,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016971
Numéro CAS: 87-05-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité