N-Acétyl-DL-Valine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14599.0050EA 82.7 EUR InStock
8.14599.9999 8.14599.0050
N-Acétyl-DL-Valine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-Acétyl-DL-Valine
Formule: C₇H₁₃NO₃
MW: 159,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066065
Numéro CAS: 3067-19-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 37 g/l (25 °C)
Melting Point 146 - 149 °C
Molar Mass 159.18 g/mol
Hill Formula C7H13NO3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité