α,α-Difluorophenylacetic acid ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: α,α-Difluorobenzeneacetic acid
H26028.MD H26028.03
H26028.MDEA 60.6 EUR InStock
H26028.MD H26028.03
α,α-Difluorophenylacetic acid ≥99%
α,α-Difluorophenylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 360-03-2 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 73-76° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00498146
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00498146
Numéro CAS: 360-03-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité