α-Fluorophenylacetic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01745.04 L01745.MC L01745.ME
L01745.04EA 223 EUR InStock
L01745.04 L01745.MC L01745.ME
α-Fluorophenylacetic acid ≥98%
α-Fluorophenylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1578-63-8 Molecular Formula: C6H5CHFCO2H Formula Weight: 154.14 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2087378 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004221
Formule: C₈H₇FO₂
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004221
Numéro CAS: 1578-63-8
EINECS: 216-420-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité