Méthylphosphonate de diisopropyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12904.06 A12904.14 A12904.22
A12904.06EA 53.5 EUR InStock
A12904.06 A12904.14 A12904.22
Méthylphosphonate de diisopropyle 95%
Méthylphosphonate de diisopropyle
Purity: 95% CAS No.: 1445-75-6 Molecular Formula: C7H17O3P Formula Weight: 180.18 Refractive Index: 1.4100 Boiling Point: 50-51°/1mm MDL No.: MFCD00015022
Formule: C₇H₁₇O₃P
Point d'ébullition: 50…51 °C (1 mmHg)
Densité: 0.976
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015022
Numéro CAS: 1445-75-6
EINECS: 215-896-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité