1,1,2-Triméthoxyéthane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methoxyacetaldehyde dimethyl Acetal
T0831-25ML T0831-100ML
TCIAT0831-25MLEA 108 EUR InStock
TCIAT0831-25ML TCIAT0831-100ML
1,1,2-Triméthoxyéthane ≥98.0% (par GC)
1,1,2-Triméthoxyéthane
Formule: C₅H₁₂O₃
MW: 120,1470 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point d'éclair: 23°C
Numéro MDL: MFCD00008486
Numéro CAS: 24332-20-5
EINECS: 246-175-9
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aaa3dcfaba7c77ccbfb1f38b62ba6c4a3c5e5a6f&vid=aaa3dcfaba7c77ccbfb1f38b62ba6c4a3c5e5a6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité