Valérohydrazide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pentanehydrazide
L01555.06 L01555.14
L01555.06EA 30.6 EUR InStock
L01555.06 L01555.14
Valérohydrazide 95%
Valérohydrazide
Purity: 95% CAS No.: 38291-82-6 Molecular Formula: CH3(CH2)3CONHNH2 Formula Weight: 116.16 Melting Point: 55-64° Beilstein Reference: 1744747
Formule: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Point de fusion: 55…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025137
Numéro CAS: 38291-82-6
EINECS: 253-864-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité