Sébacohydrazide
Synonyms: Decanedihydrazide
018989-1G 018989-25G
FLUO018989-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018989-1G FLUO018989-25G
Sébacohydrazide
Sébacohydrazide
Formule: C₁₀H₂₂N₄O₂
MW: 230,3073 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039763
Numéro CAS: 925-83-7
EINECS: 213-126-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité