4,4,4-Trifluorobutyrate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
001498-5G 001498-1G
FLUO001498-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001498-5G FLUO001498-1G
4,4,4-Trifluorobutyrate d'éthyle
4,4,4-Trifluorobutyrate d'éthyle
Formule: C₆H₉F₃O₂
MW: 170,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041398
Numéro CAS: 371-26-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité