Chlorure de perfluorobutane-1-sulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27437.03EA 90.7 EUR InStock
H27437.03
Chlorure de perfluorobutane-1-sulfonyle ≥98%
Chlorure de perfluorobutane-1-sulfonyle
Formule: C₄ClF₉O₂S
MW: 318,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412262
Numéro CAS: 2991-84-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité