Perfluorobutane-1-sulfonate de potassium pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18662.0050EA 107 EUR InStock
8.18662.0050 8.18662.9999
Perfluorobutane-1-sulfonate de potassium pour la synthèse
Perfluorobutane-1-sulfonate de potassium
Formule: C₄F₉KO₃S
MW: 338,1899 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007515
Numéro CAS: 29420-49-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 51 g/l (25 °C)
Melting Point 264 - 266 °C
Molar Mass 338.19 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
pH 5.5 - 6.5 (50 g/l, H2O)
Synonyms Nonafluorobutane-1-sulfonic acid potassium salt
Hill Formula C4F9KO3S
Chemical Formula CF3(CF2)3SO3K
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité