Orthocarbonate de tétraéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17835.06 A17835.14 A17835.22
A17835.06EA 44.4 EUR InStock
A17835.06 A17835.14 A17835.22
Orthocarbonate de tétraéthyle ≥98%
Orthocarbonate de tétraéthyle
Purity: 98+% CAS No.: 78-09-1 Molecular Formula: C9H20O4 Formula Weight: 192.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 52°(125°F) Refractive Index: 1.3930 Boiling Point: 158-161° Beilstein Reference: 1747401 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009221
Formule: C₉H₂₀O₄
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 158…161 °C
Densité: 0.917
Point d'éclair: 52 °C (125 °F)
Numéro MDL: MFCD00009221
Numéro CAS: 78-09-1
EINECS: 201-082-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité