Bromure de (4-bromobenzyl)triphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15220.06 A15220.14
A15220.06EA 66.1 EUR InStock
A15220.06 A15220.14
Bromure de (4-bromobenzyl)triphénylphosphonium ≥98%
Bromure de (4-bromobenzyl)triphénylphosphonium
Purity: 98% CAS No.: 51044-13-4 Molecular Formula: C25H21Br2P Formula Weight: 512.24 Melting Point: 270-273° Beilstein Reference: 4173386
Formule: C₂₅H₂₁Br₂P
MW: 512,24 g/mol
Point de fusion: 270…273 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051922
Numéro CAS: 51044-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité